Learn More
Fisherbrand™ Papeles de filtro cuantitativo sin cenizas, filtrado medio de grado 13
Se utiliza para precipitados finos como el fosfato amónico magnésico y el oxalato de calcio.
4.55€ - 71.50€
Especificaciones
Descripción | Contenido de ceniza: 0.007% |
---|---|
Material | Línteres 100 % de algodón |
Particle Retention | De 5 a 8 μm |
Tamaño de poro | De 5 a 8 μm |
Velocidad de filtración | 50 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11708963
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Disco simple |
26.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11718963
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Disco simple |
22.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11710125
|
Fisherbrand™
|
42,5 mm | Disco simple |
4.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11767973
|
Fisherbrand™
|
55 mm | Disco simple |
6.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11724183
|
Fisherbrand™
|
70 mm | Disco simple |
7.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11734183
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Disco simple |
10.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11798953
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Disco simple |
13.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11744183
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Disco simple |
5.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11770125
|
Fisherbrand™
|
60 mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11757983
|
Fisherbrand™
|
55 mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11740125
|
Fisherbrand™
|
140 mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11784303
|
Fisherbrand™
|
70 mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11760135
|
Fisherbrand™
|
150mm | Disco plegado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11794303
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11750135
|
Fisherbrand™
|
125mm | Disco plegado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11758963
|
Fisherbrand™
|
185mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11760125
|
Fisherbrand™
|
100mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Alta resistencia a la humedad
- Alta resistencia química
- Papeles de bajo contenido de cenizas endurecidos con un contenido de cenizas típico del 0.007 %.
- Superficie ligeramente granulada
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007% | |
De 5 a 8 μm | |
50 s | |
100/paquete | |
Papel de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza |
Línteres 100 % de algodón | |
De 5 a 8 μm | |
13 | |
0,16 mm |