Learn More
Fisherbrand™ Papeles de filtro cuantitativo sin cenizas, filtrado medio de grado 13
Se utiliza para precipitados finos como el fosfato amónico magnésico y el oxalato de calcio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Alta resistencia a la humedad
- Alta resistencia química
- Papeles de bajo contenido de cenizas endurecidos con un contenido de cenizas típico del 0.007 %.
- Superficie ligeramente granulada
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007% | |
Fibras de línter de algodón al 100 % | |
5 to 8 μm | |
For fine precipitates such as Magnesium Ammonium Phosphate, Calcium Oxalate, Magnesium Ammonium Arsenate, coarser forms of Barium Sulphate | |
100/paquete | |
Papeles de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza |
Disco plegado | |
5 to 8 μm | |
50 sec. | |
13 | |
0.16mm | |
150mm |