Learn More
Fisherbrand™ Papeles de filtro cuantitativo sin cenizas, filtrado medio de grado 13
Se utiliza para precipitados finos como el fosfato amónico magnésico y el oxalato de calcio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12150kg
Descripción
- Papel de filtro de poros medianos Fabricados con fibras de línter de algodón al 100 %
- Lavados con ácido y limpiados con agua desmineralizada para obtener una alta pureza
- El contenido de cenizas es del 0,007 %
- Aplicaciones: Industria química, de alimentos y bebidas y análisis atmosférico
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007% | |
Línteres 100 % de algodón | |
De 5 a 8 μm | |
Para precipitados finos, como el fosfato amónico magnésico, oxalato de calcio, arsenato amónico magnésico, formas más amplias de sulfato de bario | |
100/paquete | |
Papel de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza |
Disco simple | |
De 5 a 8 μm | |
50 seg | |
13 | |
0,16 mm | |
125 mm |