Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para análisis cualitativo de filtrado rápido a medio sin ceniza de grado 12
Se utiliza para precipitados más gruesos, como el plomo, el hierro y el sulfuro de plata.
3.20€ - 24.50€
Especificaciones
Descripción | Contenido de ceniza: 0.007% |
---|---|
Formato | Disco simple |
Material | Fibras de línter de algodón al 100 % |
Particle Retention | De 8 a 12 μm |
Tamaño de poro | De 8 a 12 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11790035
|
Fisherbrand™
|
100mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11700045
|
Fisherbrand™
|
115mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11730045
|
Fisherbrand™
|
40mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11720045
|
Fisherbrand™
|
50mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11717983
|
Fisherbrand™
|
55mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11415218
|
Fisherbrand™
|
55mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11727983
|
Fisherbrand™
|
70mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11425218
|
Fisherbrand™
|
70mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11734303
|
Fisherbrand™
|
90mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11435218
|
Fisherbrand™
|
90mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11744303
|
Fisherbrand™
|
110mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11445218
|
Fisherbrand™
|
110mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11754303
|
Fisherbrand™
|
125mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11455218
|
Fisherbrand™
|
125mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11764303
|
Fisherbrand™
|
150mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11465218
|
Fisherbrand™
|
150mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11475218
|
Fisherbrand™
|
185mm | Disco simple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Fabricados con fibras de línter de algodón al 100 %
- Lavados con ácido y limpiados con agua desmineralizada para obtener una alta pureza
- El contenido de cenizas es del 0,007 %
- Aplicaciones: Industria química, de alimentos y bebidas y análisis atmosférico
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007% | |
Fibras de línter de algodón al 100 % | |
De 8 a 12 μm | |
12 | |
0.17mm |
Disco simple | |
De 8 a 12 μm | |
20 s | |
100/paquete | |
Papeles de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza |