Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para análisis cualitativo de filtrado rápido a medio sin ceniza de grado 12
Se utiliza para precipitados más gruesos, como el plomo, el hierro y el sulfuro de plata.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricados con fibras de línter de algodón al 100 %
- Lavados con ácido y limpiados con agua desmineralizada para obtener una alta pureza
- El contenido de cenizas es del 0,007 %
- Aplicaciones: Industria química, de alimentos y bebidas y análisis atmosférico
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007% | |
Fibras de línter de algodón al 100 % | |
De 8 a 12 μm | |
Para precipitados más gruesos, como sulfuro de plomo, hierro y plata, carbonatos alcalinos, cromato de plomo, arsénico, antimonio, cadmio, alimentos | |
100/paquete | |
Papeles de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza |
Disco simple | |
De 8 a 12 μm | |
20 s | |
12 | |
0.17mm | |
55mm |