Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para análisis cualitativo de filtrado rápido a medio sin ceniza de grado 12
Se utiliza para precipitados más gruesos, como el plomo, el hierro y el sulfuro de plata.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Made with 100% cotton linter fibers
- Washed with acid and cleaned with demineralized water to obtain high purity
- Ash content is 0.007%
- Applications: Chemical, food, beverage industries and atmospheric analysis
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007% | |
Fibras de línter de algodón al 100 % | |
De 8 a 12 μm | |
Para precipitados más gruesos, como sulfuro de plomo, hierro y plata, carbonatos alcalinos, cromato de plomo, arsénico, antimonio, cadmio, alimentos | |
100/paquete | |
Papeles de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza |
Disco simple | |
De 8 a 12 μm | |
20 s | |
12 | |
0.17mm | |
40mm |