Learn More
Fisherbrand™ Papeles de filtro sin cenizas endurecido para análisis cuantitativo, de grado 53
Se utiliza para el análisis cuantitativo.
6.95€ - 34.10€
Especificaciones
Descripción | Contenido de ceniza: <0,008% |
---|---|
Formato | Disco simple |
Material | Línteres de algodón |
Particle Retention | De 5 a 8 μm |
Tamaño de poro | De 5 a 8 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11732395
|
Fisherbrand™
|
125 mm |
15.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11742395
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
22.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11722395
|
Fisherbrand™
|
110mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11752395
|
Fisherbrand™
|
185mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11752385
|
Fisherbrand™
|
55mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11772385
|
Fisherbrand™
|
90mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
- Papel filtro sin ceniza con resistencia a la humedad y disco simple
- Fabricado con fibras de línteres de algodón al 100 %
- El papel se ha lavado con ácido
- Por último se ha limpiado con agua desmineralizada
- Contenido de ceniza: 0.007 %
Aplicaciones:
- Se utiliza para el análisis de solución ácida y filtración a presión
- Sector alimentario
- Sector de bebidas
- Análisis atmosférico
Specifications
Contenido de ceniza: <0,008% | |
Línteres de algodón | |
De 5 a 8 μm | |
Para análisis de soluciones ácidas y filtración con alta presión | |
Paquete de 100 |
Disco simple | |
De 5 a 8 μm | |
50 seg | |
53 | |
0,16 mm |