Learn More
Fisherbrand™ Papeles de filtro sin cenizas endurecido para análisis cuantitativo, de grado 53
Se utiliza para el análisis cuantitativo.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.16560kg
Descripción
- Papel filtro sin ceniza con resistencia a la humedad y disco simple
- Fabricado con 100 % fibras de línteres de algodón
- El papel se ha lavado con ácido
- Por último se ha limpiado con agua desmineralizada
- Contenido de ceniza: 0,007 %
Aplicaciones:
- Se utiliza para el análisis de solución ácida y filtración a presión
- Sector alimentario
- Sector de bebidas
- Análisis atmosférico
Especificaciones
Contenido de ceniza: <0,008% | |
Línteres de algodón | |
De 5 a 8 μm | |
Para análisis de soluciones ácidas y filtración con alta presión | |
Paquete de 100 | |
150 mm |
Disco simple | |
De 5 a 8 μm | |
De 50 s | |
53 | |
0,16 mm |