Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Non-Filtered Multichannel HLT 5000uL Pipette Tips
Una gran variedad de estilos de punta y configuraciones
Marca: Thermo Scientific™ 3896
Detalles adicionales : Peso : 0.64080kg
Descripción
A variety of tip styles and configurations
El diseño HydroLogix™ (HLT) utiliza una exclusiva pared bi-fabricada que se ha diseñado para producir un sellado seguro con una fracción de la fuerza necesaria para cargar puntas de pipeta estándar en la pipeta. Por consiguiente, las fuerzas necesarias para expulsar las puntas de la pipeta se han reducido considerablemente.
Especificaciones
MicroPoint | |
Sin filtro | |
Transparente | |
Romo |
5000 μl | |
No estéril | |
A granel | |
ART™ |