Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Non-Filtered Multichannel HLT 5000uL Pipette Tips
Una gran variedad de estilos de punta y configuraciones
25.00€ - 25.90€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 5000 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Esterilidad | No estéril |
Color | Transparente |
Formato | A granel |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11540045
|
Thermo Scientific™
3895 |
Punta roma | 5000 μl | Romo |
25.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11550045
|
Thermo Scientific™
3896 |
MicroPoint | 5000 μl | Romo |
25.80€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12318542
|
Thermo Scientific™
3897-11 |
Longitud extendida | 5000 μl | Longitud extendida |
25.90€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
A variety of tip styles and configurations
El diseño HydroLogix™ (HLT) utiliza una exclusiva pared bi-fabricada que se ha diseñado para producir un sellado seguro con una fracción de la fuerza necesaria para cargar puntas de pipeta estándar en la pipeta. Por consiguiente, las fuerzas necesarias para expulsar las puntas de la pipeta se han reducido considerablemente.
- Disponible en color azul o transparente
Especificaciones
5000 μl | |
No estéril | |
A granel |
Sin filtro | |
Transparente | |
ART™ |