Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro ART™ especializadas, 200 XLG
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta para especialidades que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
152.00€
Especificaciones
Descripción | ART XLG, filtrado, estéril, |
---|---|
Volumen (métrico) | 200 μl |
filtradas por | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Modelo | ART XLG |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10005630
|
Thermo Scientific™
2160G |
Puntas de pipeta con barrera ART XLG; orificio de 200 μl, genómicas, longitud extendida, punta estéril |
152.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Features:
- Sterile tips are DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor, and Endotoxin Free
- Available racked, with 96 tips per tray (8 trays per pack)
- Manufactured according to the industry's highest quality standard
- Designed to aid in pipetting for a variety of applications
- Extended length prevent contamination by keeping the pipette shaft from entering the sample vessel
- Universal fit
Especificaciones
ART XLG, filtrado, estéril, | |
Sí | |
ART XLG | |
9.12 cm | |
Gradilla | |
Pipeta de ajuste universal | |
Sterile & PCR Ready |
200 μl | |
Estéril | |
3.59 pulg | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Gen├│mica, longitud extendida y calibre ancho, Genómica/orificio ancho | |
ART |