Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro ART™ especializadas, 200 XLG
Descripción
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta de barrera Thermo Scientific™ ART™ para especialidades, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas de barrera ART para especialidades están diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones. Las puntas Thermo Scientific™ REACH™, de longitud extendida proporcionan un nivel de control de contaminación superior.
Características:
- Las puntas estériles son ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR y sin endotoxinas
- Disponible en gradilla, con 96 puntas por bandeja (8 bandejas por paquete)
- Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
- Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones
- Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
- Ajuste universal
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | ART XLG, filtrado, estéril, |
| Volumen (métrico) | 200 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Modelo | ART XLG |
| Longitud (imperial) | 3.59 pulg |
| Longitud (métrico) | 9.12 cm |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Gen├│mica, longitud extendida y calibre ancho, Genómica/orificio ancho |
| Mostrar más |