Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada con patrón en forma de cheurón no direccional Arrow Trax™ Código de producto.: 17731948
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Notrax Alfombrilla de entrada con patrón en forma de cheurón no direccional Arrow Trax™
Código de producto. 17731948
600 x 130 cm, cada uno
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 130 cm
600 x 130 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17731948
Marca: Notrax 118S5120CH
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Alfombrilla de entrada Notrax: las fibras perforadas con aguja son duraderas y resistentes a los golpes para una retención extrema de la suciedad, lo que la hace adecuada para zonas con mucho tráfico. El dorso de vinilo denso es antihumedad y antideslizante para mantener la alfombrilla en su lugar.
  • El patrón de en forma de cheurón no direccional de Arrow Trax™ garantiza una acción de raspado muy agresiva, convirtiéndola en una de nuestras alfombrillas más populares por ofrecer un gran valor
  • Las fibras perforadas con aguja son duraderas y resistentes a los golpes para una retención extrema de la suciedad, lo que la hace adecuada para zonas con mucho tráfico
  • El dorso de vinilo denso es antihumedad y antideslizante para mantener la alfombrilla en su lugar
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 600 x 130 cm
Color Carbón
Longitud (imperial) 19,7 ft
Longitud (métrico) 600 cm
Material Poliéster
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 130 cm
Título del producto
Notrax Alfombrilla de entrada con patrón en forma de cheurón no direccional Arrow Trax™ >