Learn More
Abeba™ Zapatos Arrow 8400
Antiestático con parche de microfibra en el talón. Tratamiento Sanitized™
Marca: Abeba™ 8400/43
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Piel suave de color blanco
- Entresuela de PU con absorción de impactos
- Suela de PU antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Parche de microfibra en el talón.
- Zona del empeine ajustable
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA | |
Microfibra | |
43 | |
Poliuretano |
Blanco | |
Cuero | |
Antideslizante | |
8400 |