Learn More
Abeba™ Zapatos Arrow 8400
Antiestático con parche de microfibra en el talón. Tratamiento Sanitized™
79.22€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA |
---|---|
Color | Blanco |
Material de revestimiento | Microfibra |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Antideslizante |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15653088
|
Abeba™
8400/36 |
36 |
79.22€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15663088
|
Abeba™
8400/37 |
37 |
79.22€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15673088
|
Abeba™
8400/38 |
38 |
79.22€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15683088
|
Abeba™
8400/39 |
39 |
79.22€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15693088
|
Abeba™
8400/40 |
40 |
79.22€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15603098
|
Abeba™
8400/41 |
41 |
79.22€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15613098
|
Abeba™
8400/42 |
42 |
79.22€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15623098
|
Abeba™
8400/43 |
43 |
79.22€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15633098
|
Abeba™
8400/44 |
44 |
79.22€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15643098
|
Abeba™
8400/45 |
45 |
79.22€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15653098
|
Abeba™
8400/46 |
46 |
79.22€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15663098
|
Abeba™
8400/47 |
47 |
79.22€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Piel suave de color blanco
- Entresuela de PU con absorción de impactos
- Suela de PU antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Parche de microfibra en el talón.
- Zona del empeine ajustable
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA | |
Microfibra | |
Antideslizante | |
8400 |
Blanco | |
Cuero | |
Poliuretano |