Learn More
Array Installation Kit for 3730 Genetic Analyzer
Array Install Kit with choice of 48 x 50cm or 48 x 36cm Capillary Length
Marca: ABI Applied Biosystems 4339249
Detalles adicionales : Peso : 0.40820kg
Descripción
Opciones del kit
- 48 x 50 cm, tapón
- 48 x 36 cm, tapón
Información de órdenes
1 kit
Especificaciones
Kit de instalación de matrices, longitud de capilares 48 x 50 cm, para analizador genético 3730 | |
Analizadores genéticos 3730 | |
Kit de instalación de matrices |