missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Array Installation Kit for 3730 Genetic Analyzer

Array Install Kit with choice of 48 x 50cm or 48 x 36cm Capillary Length

13550.00€ - 13610.00€

Especificaciones

Descripción Kit de instalación de matrices, longitud de capilares 48 x 50 cm, para analizador genético 3730
Para utilizar con (equipo) Analizadores genéticos 3730
Tipo de producto Kit de instalación de matrices
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
15839796
Ver documentos Detalles de la promoción
ABI Applied Biosystems
4339250
Kit de instalación de matrices, longitud de capilares 48 x 50 cm, para analizador genético 3730 Analizadores genéticos 3730
13610.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15829796
Ver documentos Detalles de la promoción
ABI Applied Biosystems
4339249
Kit de instalación de matrices, longitud de capilares 48 x 50 cm, para analizador genético 3730 Analizadores genéticos 3730
13550.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Kit choices

  • 48 x 50cm Cap
  • 48 x 36cm Cap

Información de órdenes

1 Kit

Especificaciones

Especificaciones

Kit de instalación de matrices, longitud de capilares 48 x 50 cm, para analizador genético 3730
Analizadores genéticos 3730
Kit de instalación de matrices
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications