Learn More
Abnova™ ARMET Recombinant Protein
Marca:  Abnova™ H00007873-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16102182
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH07282.1
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
46
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARMET
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7873
ARMET (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
ARP/MANF/MGC142148/MGC142150
ARMET