Learn More
Hirschmann™ Pipeta graduada de vidrio AR tipo 3
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas graduadas de clase AS Hirschmann Instruments™ están disponibles con graduación en color azul o ámbar.
Marca: Hirschmann™ 1100140
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 835
- Graduación del anillo del punto principal (en azul o ámbar)
- Graduado hasta la punta, cero en la punta, tipo 3
- Con tapón de algodón de serie
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
AS | |
Sí | |
0,01 mL | |
12/pack | |
2 ml | |
Pipeta graduada |
AR-GLAS™ | |
Ámbar | |
Difusión de tinción ámbar duradera | |
0,01 mL | |
360 ± 5 mm |