Learn More
Hirschmann™ Pipeta graduada de vidrio AR tipo 3
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas graduadas de clase AS Hirschmann Instruments™ están disponibles con graduación en color azul o ámbar.
82.20€ - 159.00€
Especificaciones
Clase AS
Material AR-GLAS™
Graduado
Tipo Pipeta graduada
Ver más especificaciones
Productos 17
Código de producto Marca Volumen (métrico) Graduaciones Color de graduación Tolerancia Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Graduaciones Color de graduación Tolerancia Precio Cantidad y disponibilidad  
11682289
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1100133
1 ml 0,01 mL Ámbar 0,007 mL
82.20€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11767951
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1100160
10 ml 0,1 ml Ámbar 0,05 mL
95.40€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11720814
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1101129
0,5 ml 0,01 mL Azul 0,006 mL
104.40€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11786612
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1100129
0,5 ml 0,01 mL Ámbar 0,006 mL
105.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11740814
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1101135
1 ml 0,1 ml Azul 0,007 mL
82.20€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11716622
Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1100135
1 ml 0,1 ml Ámbar 0,007 mL
82.20€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11710834
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1101165
20 ml 0,1 ml Azul 0,1 ml
94.20€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11737971
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1100165
20 ml 0,1 ml Ámbar 0,1 ml
94.20€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15241209
Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1101142
2 ml 0,1 ml Azul 0,01 mL
82.20€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11796612
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1100142
2 ml 0,1 ml Ámbar 0,01 mL
82.20€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11692289
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1100141
2 ml 0,02 mL Ámbar 0,01 mL
82.20€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11762352
Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1100175
50 ml 0,2 ml Ámbar 0,2 ml
159.00€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11757951
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1100153
5 ml 0,05 mL Ámbar 0,03 mL
96.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11790824
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1101154
5 ml 0,1 ml Azul 0,03 mL
90.60€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11706622
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1100154
5 ml 0,1 ml Ámbar 0,03 mL
90.60€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11747971
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1100170
25 ml 0,1 mL Ámbar 0,1 mL
94.20€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11722303
Ver documentos Detalles de la promoción
Hirschmann™
1100140
2 ml 0,01 mL Ámbar 0,01 mL
108.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Pipeta graduada de vidrio de clase A
• Certificado calidad por lote
• Derrame parcial o total
• Pipeta de vidrio sodocálcico de clase A
• Pipeta cl.
Especificaciones
Especificaciones
AS
AR-GLAS™
Pipeta graduada