Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 5μm HPLC Column
Operate at low flow rates required for greater ionization efficiencies
Marca: Thermo Scientific™ 77505-124030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Tamaño de partículas: 5 μm
- Fase C18 con desactivación terminal polar
- Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
- Retención de compuestos polares
- Compatibles con fases móviles acuosas al 100 %
Especificaciones
Columna de análisis | |
125 mm | |
De 2 a 8 | |
310 m²/g | |
C18 | |
12 % | |
Sí |
4 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |