Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC Aquasil™ C18 5 μm
Código de producto. p-7139582 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
125 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10362815 30 mm 4 mm cada uno
10353075 125 mm 4 mm cada uno
10078614 250 mm 3 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10362815
Marca: Thermo Scientific™ 77505034030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Funcionan a caudales bajos, lo que es necesario para una mejor ionización
  • Tamaño de partículas: 5 μm
  • Fase C18 con desactivación terminal polar
  • Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
  • Retención de compuestos polares
  • Compatibles con fases móviles acuosas al 100 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Longitud (métrico) 30 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 310 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 12 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa