Learn More
Notrax Aqua Trap™ Robust Barrier Mat with Raised Domes
True to its name, this patented perimeter ''Aqua Dam'' forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter and is treated with an anti microbial carpet treatment to stop bacteria and germs at the entrance.
38.65€ - 183.00€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Material | Poliéster |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17771948
|
Notrax
150S0023GY |
90 cm | 60 cm |
38.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17711958
|
Notrax
150S0035GY |
150 cm | 90 cm |
115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17751958
|
Notrax
150S0046GY |
180 cm | 120 cm |
183.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- True to its name, this patented perimeter ''Aqua Dam'' forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter
- The textile top surface is high pressure moulded into a bubble design on an indestructible rubber base to withstand the heaviest of foot traffic
- Unsurpassed ability to scrape debris from shoes while maintaining its great looking appearance for the longest time
- Unique slip resistant gripper pattern on the back
Especificaciones
Gris | |
Poliéster | |
Alfombrillas industriales y comerciales |