Learn More
Notrax Alfombrilla de barrera resistente Aqua Trap™ con cúpulas elevadas
Código de producto. 17771948
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17771948 90 x 60 cm cada uno
17711958 150 x 90 cm cada uno
17751958 180 x 120 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17771948 Proveedor Notrax N.º de proveedor 150S0023GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.85€
    37.19€ / paquete de 1
    Ahorro 8.66€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Fiel a su nombre, este Aqua Dam perimetral patentado forma una bandeja que puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado y está tratada con un tratamiento de alfombra antimicrobiano para detener bacterias y gérmenes en la entrada.
  • Fiel a su nombre, este perímetro patentado «Aqua Dam» forma una bandeja que puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado
  • La superficie superior textil está moldeada a alta presión en un diseño de burbuja sobre una base de caucho indestructible para soportar el mayor tránsito de los pies
  • Capacidad insuperable de raspar residuos de los zapatos mientras mantiene su gran aspecto de búsqueda durante el mayor tiempo
  • Patrón único de pinzas antideslizantes en la parte posterior
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 90 x 60 cm
Color Gris
Longitud (imperial) 35 in
Longitud (métrico) 90 cm
Material Poliéster
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm