missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notrax Aqua Trap™ Robust Barrier Mat with Raised Domes

True to its name, this patented perimeter ''Aqua Dam'' forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter and is treated with an anti microbial carpet treatment to stop bacteria and germs at the entrance.

Marca:  Notrax 150S0035RB

Detalles adicionales : Peso : 6.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17721958

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • Fiel a su nombre, este perímetro patentado «Aqua Dam» forma una bandeja que puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado
  • La superficie superior textil está moldeada a alta presión en un diseño de burbuja sobre una base de caucho indestructible para soportar el mayor tránsito de los pies
  • Capacidad insuperable de raspar residuos de los zapatos mientras mantiene su gran aspecto de búsqueda durante el mayor tiempo
  • Patrón único de pinzas antideslizantes en la parte posterior
Especificaciones

Especificaciones

59 in
Alfombrillas industriales y comerciales
90 cm
Rojo/negro
Poliéster
150 cm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales