Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 85
Advanced water removal and retention properties keep floors cleaner and safer, for an extended period of time. Traditional, deep cut pile and coir matting allows dirt and moisture to sit on the surface and be tracked into the building.
Marca: 3M™ Nomad™ 7000032560
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Alfombrilla de entrada textil de alto rendimiento, con propiedades avanzadas de eliminación y retención de agua
- Detiene el 80 % de la suciedad y la humedad en la puerta
- Alfombrilla de entrada para aplicaciones de tráfico alto (de 1500 a 5000 cruces por día)
- Parte trasera de PVC sin ftalatos y antideslizante
- Mantiene su aspecto durante mucho tiempo
- De larga duración y fácil de limpiar
- Disponible como alfombrillas desplegables o en rollos
Especificaciones
150 x 91,4 cm | |
Gris | |
Nomad™ Aqua, serie 85 | |
PVC (parte trasera) | |
150 cm |
Antideslizante | |
Zonas de tráfico denso | |
7,5 mm | |
91,4 cm |