Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 85
Advanced water removal and retention properties keep floors cleaner and safer, for an extended period of time. Traditional, deep cut pile and coir matting allows dirt and moisture to sit on the surface and be tracked into the building.
332.00€ - 1880.00€
Especificaciones
Material | PVC (parte trasera) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Zonas de tráfico denso |
Modelo | Nomad™ Aqua, serie 85 |
Resistencia | Antideslizante |
Grosor (métrico) | 7,5 mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17128580
|
3M™ Nomad™
7000032564 |
150 x 91,4 cm | Negro |
332.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17188570
|
3M™ Nomad™
7000032560 |
150 x 91,4 cm | Gris |
332.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17178590
|
3M™ Nomad™
7000043091 |
200 x 130 cm | Negro |
640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17198570
|
3M™ Nomad™
7000032561 |
200 x 130 cm | Gris |
640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17108630
|
3M™ Nomad™
7000062949 |
300 x 130 cm | Gris |
945.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17108580
|
3M™ Nomad™
7000032562 |
300 x 200 cm | Gris |
1455.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17138580
|
3M™ Nomad™
7000032568 |
600 x 130 cm | Gris |
1880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- High performing textile entrance mat, with advanced water removal and retention properties
- Stops 80% of dirt and moisture at the door
- Entrance mat for high traffic applications (1500 to 5000 crossings per day)
- Phthalate-free, slip-resistant PVC backing
- Excellent appearance retention
- Long lasting and easy to clean
- Available as drop down mats or in rolls
Especificaciones
PVC (parte trasera) | |
Nomad™ Aqua, serie 85 | |
7,5 mm |
Zonas de tráfico denso | |
Antideslizante |