Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla de dNTP GeneAmp™ (2,5 mM de cada uno)
Disuelto en agua destilada de vidrio y ajustada a un pH de 7,0 con NaOH
Marca: Applied Biosystems™ 4303442
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Description
Cada vial de trifosfatos de desoxinucleótido GeneAmp consiste en 1 ml de una mezcla de 10 mM de 2,5 mM de cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP.
- Los dNTP son de una pureza elevada, lo que los hace adecuados para su uso en reacciones de PCR u otras aplicaciones
- Están garantizados para el rendimiento de PCR cuando se utilizan con los reactivos básicos GeneAmp PCR y el sistema de instrumentos GeneAmp
PCR, PCR y PRC en tiempo real
Specifications
La mezcla de GeneAmp™ dNTP contiene 1 ml de 2,5 mM cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP (una mezcla de dNTP de 10 mM). Suficiente para 200 amplificaciones de la PCR, 50 µl cada una. Almacenar a -20 °C en un congelador a temperatura constante. | |
GeneAmp™ | |
Dry Ice | |
10 mM |
Liquid | |
12 x 1 mL | |
Standard PCR |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.