Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla de dNTP GeneAmp™ (2,5 mM de cada uno)
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Cada vial de trifosfatos de desoxinucleótido GeneAmp consiste en 1 ml de una mezcla de 10 mM de 2,5 mM de cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP.
- Los dNTP son de una pureza elevada, lo que los hace adecuados para su uso en reacciones de PCR u otras aplicaciones
- Están garantizados para el rendimiento de PCR cuando se utilizan con los reactivos básicos GeneAmp PCR y el sistema de instrumentos GeneAmp
PCR, PCR y PRC en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 mM |
| Contenido y almacenamiento | La mezcla de GeneAmp™ dNTP contiene 1 ml de 2,5 mM cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP (una mezcla de dNTP de 10 mM). Suficiente para 200 amplificaciones de la PCR, 50 µl cada una. Almacenar a -20 °C en un congelador a temperatura constante. |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | GeneAmp |
| Cantidad | 1 mL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR |