Learn More
Abnova™ AP2S1 (Human) Recombinant Protein
Human AP2S1 full-length ORF ( AAH06337, 1 a.a. - 142 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
en la oferta
Specifications
Número de acceso | AAH06337 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1175 |
Nombre | adaptor-related protein complex 2, sigma 1 subunit |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16103271
|
Abnova™
H00001175-P01.10UG |
10 μg |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16113271
|
Abnova™
H00001175-P01.25UG |
25 μg |
en la oferta
25 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Description
- Sequence: MIRFILIQNRAGKTRLAKWYMQFDDDEKQKLIEEVHAVVTVRDAKHTNFVEFRNFKIIYRRYAGLYFCICVDVNDNNLAYLEAIHNFVEVLNEYFHNVCELDLVFNFYKVYTVVDEMFLAGEIRETSQTKVLKQLLMLQSLE
Specifications
AAH06337 | |
adaptor-related protein complex 2, sigma 1 subunit | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
AP17, AP17-DELTA, CLAPS2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
1175 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AP2S1 | |
GST |