Learn More
Invitrogen™ Mezcla maestra de ligasa de ADN T4 Anza™
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
239.00€ - 794.00€
Especificaciones
Concentración | 4X |
---|---|
Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Enzima | T4 DNA Ligase |
Tampón compatible | Tampón de elución, tampón Anza 1X |
Tipo de producto | Mezcla maestra de ligasa de ADN T4 |
Includes: Mezcla maestra de ligasa de ADN T4 Anza™
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15535720
|
Invitrogen™
IVGN2104 |
50 reacciones |
239.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15501620
|
Invitrogen™
IVGN2108 |
200 reacciones |
794.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.- Una ligasa para ligaciones de extremos cohesivos y romos
- 4X conc. permite un mayor volumen de ADN diluido en la mezcla de reacción
- Ligadura completa en 15 minutos
- El cómodo formato Master Mix reduce el pipeteo
Certifications
CoA
Especificaciones
4X | |
T4 DNA Ligase | |
Mezcla maestra de ligasa de ADN T4 |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
Tampón de elución, tampón Anza 1X | |
Anza™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.