Learn More
Invitrogen™ Mezcla maestra de ligasa de ADN T4 Anza™
Código de producto. 15501620
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15501620 200 reacciones cada uno
15535720 50 reacciones 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15501620 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor IVGN2108
Includes
Mezcla maestra de ligasa de ADN T4 Anza™
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
• Una ligasa tanto para ligaduras de extremo cohesivo como romo
• La concentración 4X permite un mayor volumen de ADN diluido en la mezcla de reacción
• Ligadura completa en 15 minutos
• El cómodo formato de mezcla maestra reduce el pipeteo
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 4X
Contenido y almacenamiento Mezcla maestra de ligasa de ADN T4 Anza de 1 ml
Almacenar a entre - 5 y - 30 °C.
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Enzima T4 DNA Ligase
Tampón compatible Tampón de elución, tampón Anza 1X
Cantidad 200 reacciones
Tipo de producto Mezcla maestra de ligasa de ADN T4
Línea de productos Anza