Learn More
Invitrogen™ Antibody Diluent
Antibody Diluent
Marca: Invitrogen™ 003218
Detalles adicionales : Peso : 0.63500kg
Descripción
Diluyente listo para usar con BSA (para estabilizar el anticuerpo) y conservante.“este reactivo está clasificado como un dispositivo médico en varios países. Si no está regulado como producto sanitario en una región específica, debe emplearse solo para uso en laboratorio».
Especificaciones
Diluyente de anticuerpos listo para su uso | |
Diluyente de anticuerpos, 500 ml, líquido, diluyente listo para su uso, 26628-228 - número CAS, conservante de azida sódica al 0,1 %, aditivos estabilizadores de BSA, grado altamente purificado, condición de transporte de hielo húmedo, temperatura de almacenamiento de 2 a 8° ºC, para uso diagnóstico in vitro | |
De 2 a 8 °C | |
Líquido |
Análisis celular, imágenes celulares, inmunohistoquímica (IHC), tinción y detección de IHC | |
Para uso diagnóstico in vitro | |
500 ml |
For In Vitro Diagnostic Use.