Learn More
Antibody Diluent
Antibody Diluent
148.00€ - 204.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Diluyente de anticuerpos listo para su uso |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Análisis celular, imágenes celulares, inmunohistoquímica (IHC), tinción y detección de IHC |
Estado normativo | Para uso diagnóstico in vitro |
Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10414753
|
Invitrogen™
003118 |
250mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908982
|
Invitrogen™
003218 |
500 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Ready-to-use diluent with BSA (for stabilizing the antibody) and preservative.“This reagent is classified as a medical device in several countries. If it is not regulated as a medical device in specific region, it should be used for laboratory use only.”
Especificaciones
Diluyente de anticuerpos listo para su uso | |
Para uso diagnóstico in vitro | |
Líquido |
Análisis celular, imágenes celulares, inmunohistoquímica (IHC), tinción y detección de IHC | |
De 2 a 8 °C |
For In Vitro Diagnostic Use.