Learn More
anti-IgG2a κ, ratón, R-PE, clon:G155-178, control de isotipo, BD
Marca: BD Biosciences 551438
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
El clon G155-178 tiene una especificidad desconocida.El inmunógeno trinitrofenal (TNP) es un hapteno no expresado en células de primates no humanos, de ratón, de rata o de humano.En ausencia de una unión específica, este anticuerpo puede unirse no específicamente a los receptores Fc.La inmunoglobulina del clon G155-178 se seleccionó como control de isotipos tras un cribado de bajo fondo en una gran variedad de tejidos humanos y de ratón.Este anticuerpo se prueba de forma rutinaria mediante análisis citométrico de flujo.Otras aplicaciones fueron probadas en BD Biosciences Pharmingen durante el desarrollo de anticuerpos
solamente o reportadas en la literatura.
Especie huésped:Ratón
Clon:G155-178
Isotipo:IgG2a κ
Reactividad entre especies:Primate no humano
Inmunógeno:Hemocianina de lapa californiana TNP
Citometría de flujo, tinción intracelular, control de isotipos
Especificaciones
Western Blot, Citometría de flujo | |
R-PE | |
Hemocianina de lapa californiana TNP | |
50 pruebas | |
IgG2a κ |
G155-178. | |
Ratón | |
Purificado por afinidad | |
Sin diluir a 4 °C |