Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad Ankerite II
Los zapatos de seguridad Euro Protection™ Ankerite II son deportivos, ligeros y con absorción de impactos y tienen puntera de material compuesto para mayor protección.
Marca: Euro Protection™ 9ANCL38
Detalles adicionales : Peso : 1.22000kg
Descripción
- Diseño deportivo
- Ligero
- Cuello y lengüeta acolchados para un ajuste ceñido
- Exterior de cuero de ante, adornos reflectantes en ambos lados
- Plantilla extraíble textil y de espuma
- Puntera compuesta
Especificaciones
Gris | |
Cuero | |
Cemented, shock-absorbing EVA midsole, nitrile rubber outsole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant sole. | |
Composite | |
EN ISO 20345: 2011 |
Breathable, 3D Mesh | |
38 | |
Nitrile, EVA, Composite Fabric | |
513 g per shoe in size 8 |