missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Lab Technology™ Swing-Out Rotor with Carriers
Hettich Lab Technology™ Swing-Out Rotor with Carriers is suitable for performing rate-zonal and isopycnic centrifugations
Marca: Hettich Lab Technology™ 1619
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Completo con portadores
- Prácticos y fáciles de utilizar
- Diseñado para un uso prolongado y repetido
Especificaciones
Rotor basculante | |
2.701 x g | |
151 mm | |
Centrífugas ROTOFIX 32 A y Universal 320/320 R | |
Portadores |
15 x 15 mL | |
4.000 rpm | |
120 mm | |
90° | |
6 |