Learn More
Hettich Lab Technology™ Swing-out Rotor with Carriers
Descripción
- Completo con portadores
- Prácticos y fáciles de utilizar
- Diseñado para un uso prolongado y repetido
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 4 x 15 mL |
| RCF máx. | 1.077 x g |
| Vel. máx | 3.000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores de centrífuga C1011 |
| Ángulo | 50° |
| Incluye | Portadores |
| N.º de lugares | 4 |