missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Lab Technology™ Swing-Out Rotor with Carriers
Hettich Lab Technology™ Swing-Out Rotor with Carriers is suitable for performing rate-zonal and isopycnic centrifugations
Marca: Hettich Lab Technology™ 1617
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Completo con portadores
- Prácticos y fáciles de utilizar
- Diseñado para un uso prolongado y repetido
Especificaciones
Rotor basculante | |
3.857 x g | |
138 mm | |
Centrífugas ROTOFIX 32 A y Universal 320/320 R | |
Portadores |
8 x 50 mL | |
5.000 rpm | |
115 mm | |
45° | |
8 |