Learn More
ABEBA™ Anatom Green/Yellow Safety Shoes S3 ESD
Green/yellow Anatom shoes made of water/tear resistant Cordura, slip resistant PU2D outsole, steel toe cap, textile antipuncture
Marca:  ABEBA™ 32251/41
Detalles adicionales : Peso : 1.13000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17191215
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Calzado cómodo, robusto y duradero
  • Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
  • Suela antideslizante de PU de doble densidad
  • Nailon Cordura repelente al agua y resistente a los desgarros en verde y amarillo
  • Puntera de acero (200 julios)
  • Entresuela antiperforación textil
  • Tejido de revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón
  • Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
Verde/amarillo
41
EN ISO 20345: 2012 S3 SRC, ESD clase 1 según EN 61340
Corte bajo.
S1P SRC ESD
Cordura
Acero
Hombre
Resistente al agua