Learn More
ABEBA™ Anatom Green/Yellow Safety Shoes S3 ESD
Green/yellow Anatom shoes made of water/tear resistant Cordura, slip resistant PU2D outsole, steel toe cap, textile antipuncture
134.00€
Especificaciones
Color | Verde/amarillo |
---|---|
Material | Cordura |
Material del dedo del pie | Acero |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345: 2012 S3 SRC, ESD clase 1 según EN 61340 |
Sexo | Hombre |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17141215
|
ABEBA™
32251/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17151215
|
ABEBA™
32251/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17141225
|
ABEBA™
32251/46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17151225
|
ABEBA™
32251/47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17161225
|
ABEBA™
32251/48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17171225
|
ABEBA™
32251/49 |
49 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17181225
|
ABEBA™
32251/50 |
50 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17191225
|
ABEBA™
32251/51 |
51 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17101235
|
ABEBA™
32251/52 |
52 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17161215
|
ABEBA™
32251/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17171215
|
ABEBA™
32251/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17181215
|
ABEBA™
32251/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17191215
|
ABEBA™
32251/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17101225
|
ABEBA™
32251/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17111225
|
ABEBA™
32251/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17121225
|
ABEBA™
32251/44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17131225
|
ABEBA™
32251/45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Comfortable, robust, durable shoes
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD dissipative according to EN 61340 class climatic 1
- Slip resistant PU double density outsole
- Green/yellow water and tear resistant Cordura
- Steel toe cap (200 J)
- Textile antipuncture midsole
- Scratch-resistant coated fabric in toe and heel area
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Removable active comfort insole
Especificaciones
Verde/amarillo | |
Acero | |
Hombre | |
Resistente al agua |
Cordura | |
EN ISO 20345: 2012 S3 SRC, ESD clase 1 según EN 61340 | |
Corte bajo. | |
S1P SRC ESD |