Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32177
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata. Puntera de acero.
Marca: Abeba™ 32177/47
Detalles adicionales : Peso : 1.28000kg
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Pala de material multifuncional transpirable y altamente resistente a la abrasión en seco.
- Negro
- Puntera de acero.
- Entresuela de PU absorbente de impactos.
- Suela de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3580)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
- Modelo descatalogado.
- Revestimiento resistente a los arañazos en la zona del talón.
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
47 | |
Polyurethane | |
Steel |
Negro | |
Slip-resistant | |
32177 |