Learn More
OHAUS™ Ampoule Tube Holder
OHAUS™ Ampoule Tube Holder is an accessory for use with vortex mixers.
125.00€ - 177.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Soporte de tubos ampolla |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Vortexer |
Código de producto | Marca | Tamaño | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15792619
|
OHAUS™
30400207 |
Pequeño (de 15 a 17 mm) | Tubos de ampolla de 15 a 17 mm |
125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15702629
|
OHAUS™
30400208 |
Grande (de 10 a 17 mm) | Tubos de ampolla de 10 a 17 mm |
177.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Appplications include: re-suspending liquids, mixing reagents, buffers and emulsions, ELISA assays, drug extractions, mixing samples, PCR, digestions, cell disruptions, genotyping
- Increase throughput by mixing multiple samples at one time
- Effortlessly mix up to 52 microtubes or eight microplates
- Choose the holder for your sample size, or select the flat insert and cut out to suit your custom specifications
Especificaciones
Soporte de tubos ampolla | |
Acero inoxidable | |
Vortexer |