Learn More
OHAUS™ Soporte de tubos ampolla
Código de producto. 15702629 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos de ampolla de 10 a 17 mm
Tubos de ampolla de 15 a 17 mm
Tamaño:
Grande (de 10 a 17 mm)
Pequeño (de 15 a 17 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño unitSize
15702629 Tubos de ampolla de 10 a 17 mm Grande (de 10 a 17 mm) cada uno
15792619 Tubos de ampolla de 15 a 17 mm Pequeño (de 15 a 17 mm) cada uno
2 options
Código de producto. 15702629
Marca: OHAUS™ 30400208
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El soporte para tubos ampolla OHAUS™ es un accesorio para su uso con mezcladores vorticiales.
  • Las aplicaciones incluyen: Re-suspender líquidos, mezclar reactivos, tampones y emulsiones, ensayos ELISA, extracciones de fármacos, mezclar muestras, PCR, digestiones, alteraciones celulares, genotipado
  • Aumente el rendimiento mezclando varias muestras a la vez
  • Mezcle sin esfuerzo hasta 52 microtubos u ocho microplacas
  • Elija el soporte para el tamaño de la muestra o seleccione la plaquita plana y el corte que se ajusten a sus especificaciones personalizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Tubos de ampolla de 10 a 17 mm
Tamaño del tubo Entre 10 y 17 mm
Tipo de producto Soporte de tubos ampolla
Material Acero inoxidable
Descripción Soporte para tubos de ampolla, grande (de 10 a 17 mm)
Para utilizar con (equipo) Vortexer
Tamaño Grande (de 10 a 17 mm)