Learn More
Hach Lange™ Ammonium Cuvette Tests
Marca: Hach Lange™ LCK303
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Especificaciones
ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1 | |
De 2 a 47 mg/l de NH4-N | |
Indofenol azul |
25 | |
De 2 °C a 8 °C | |
Test en cubetas para amonio |
Seguridad y manipulación
- Ammonium, Sample cuvette
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium salicylate, Sodium hydroxide; caustic soda