Learn More
Hach Lange™ Ammonium Cuvette Tests
180.00€ - 190.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1
Nº de pruebas 25
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Método de prueba Indofenol azul
Tipo Test en cubetas para amonio
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca temp Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca temp Precio Cantidad y disponibilidad  
10000814
Ver documentos Detalles de la promoción
Hach Lange™
LCK303
De 2 a 47 mg/l de NH4-N
190.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
10564895
Ver documentos Detalles de la promoción
Hach Lange™
LCK305
De 0 a 12 mg/l de NH4-N
180.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1
De 2 °C a 8 °C
Test en cubetas para amonio
25
Indofenol azul