Learn More
Cytiva Cassettes para autorradiografía Amersham™ Hypercassette™
Casetes de autorradiografía sólidos e inastillables para exposiciones herméticas a la luz a temperaturas de hasta - 70 °C
Marca: Cytiva RPN11642
Detalles adicionales : Peso : 0.84130kg
Descripción
- Casetes de autorradiografía sólidos e inastillables.
- Para exposiciones herméticas a la luz a temperaturas muy bajas de como máximo - 70 °C.
- El contacto máximo entre la película y la muestra proporciona una resolución óptima.
- La almohadilla no porosa proporciona una superficie fácil de limpiar que garantiza una contaminación mínima
Especificaciones
18 x 24 cm | |
Amersham hypercssette autoradiography cassettes are designed to survive the toughest demands of research in the life sciences. | |
Exposiciones herméticas a la luz a temperaturas inferiores a - 70 °C |
Hypercassette, Neutral (Standard) | |
Neutral |