Learn More
Cytiva Cassettes para autorradiografía Amersham™ Hypercassette™
Código de producto. p-3676186 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 pulg.
18 x 24 cm
20 x 40 cm
8 x 10 pulg
24 x 30 cm
10 x 12 pulg
30 x 40 cm
Color:
Neutro (estándar)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) Color unitSize
10734997 8 x 10 pulg Neutro (estándar) 1 PCS
10035854 5 x 7 pulg. Neutro (estándar) cada uno
10229294 24 x 30 cm Neutro (estándar) cada uno
10239344 20 x 40 cm Neutro (estándar) cada uno
10499404 18 x 24 cm Neutro (estándar) 1 PCS
10127064 30 x 40 cm Neutro (estándar) cada uno
10585785 10 x 12 pulg Neutro (estándar) cada uno
7 options
Código de producto. 10734997
Marca: Cytiva RPN11649
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Casetes de autorradiografía sólidos e inastillables para exposiciones herméticas a la luz a temperaturas de hasta - 70 °C
Los casetes de autorradiografía Amersham Hypercassette están fabricados con aluminio resistente y diseñados para las demandas más duras de la investigación en ciencias de la vida. Los casetes profundos tienen 1,5 cm de profundidad, lo que les permite acomodar muestras más gruesas. Una selección de colores de Hypercassette permite la codificación de colores del trabajo.
  • Proporcione el máximo contacto entre la película y la muestra
  • La almohadilla no porosa proporciona una superficie limpia que garantiza una contaminación mínima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Los casetes de autorradiografía Amersham hypercassette están diseñados para resistir a las demandas más duras de la investigación en ciencias de la vida.
Longitud (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 203,2 mm
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 254 mm
Material Aluminio
Color Neutro (estándar)
Para utilizar con (aplicación) Exposiciones herméticas a la luz a temperaturas inferiores a - 70 °C
Dimensions (LxW) 8 x 10 pulg