Learn More
Cytiva Membranas Amersham™ Hybond™
Membrana de nitrocelulosa pura al 100 % no compatible validada para su uso con todas las aplicaciones de transferencia de proteínas y western blot de ECL
Marca: Cytiva RPN68D
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.01300kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- Excelente sensibilidad, resolución y bajo fondo para todos los sistemas de detección y etiquetado: radiactivo, no radiactivo y cromogénico
- Las características de embalaje incluyen capa de separación en ambos lados de la membrana y bolsa hermética resellable con zona de rotulación
- Tamaño de poro: 0.2 μm y 0.45 μm
- También hay discos disponibles
Especificaciones
6 cm | |
6 x 8cm | |
50 Sheets | |
Nitrocellulose |
8 cm | |
Protein blotting | |
Sheet | |
0.45 μm |