Learn More
Cytiva Membranas Amersham™ Hybond™
Membrana de nitrocelulosa pura al 100 % no compatible validada para su uso con todas las aplicaciones de transferencia de proteínas y western blot de ECL
112.52€ - 440.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Protein blotting |
---|---|
Material | Nitrocellulose |
Código de producto | Marca | Descripción | Formato | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Formato | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11728388
|
Cytiva
RPN68D |
6 x 8cm | Sheet | 0.45 μm | 50 Sheets | ||||
11738388
|
Cytiva
RPN78D |
7 x 8cm | Sheet | 0.45 μm | 50 Sheets | ||||
11798398
|
Cytiva
RPN910D |
9 x 10.5cm | Sheet | 0.45 μm | 10 Sheets | ||||
11798308
|
Cytiva
RPN132D |
13,2cm (Diám.) | Disco | 0,45 μm | 50 discos |
440.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11758398
|
Cytiva
RPN82D |
8,2cm | Disco | 0,45 μm | 50 discos |
291.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10792237
|
Cytiva
RPN3032D |
30cm x 3m | Roll | 0.2 μm | 1 Roll | ||||
10024484
|
Cytiva
RPN303D |
30cm x 3m | Roll | 0.45 μm | 1 Roll | ||||
10410695
|
Cytiva
RPN203D |
20cm x 3m | Roll | 0.45 μm | 1 Roll | ||||
Descripción
- Excelente sensibilidad, resolución y bajo fondo para todos los sistemas de detección y etiquetado: radiactivo, no radiactivo y cromogénico
- Las características de embalaje incluyen capa de separación en ambos lados de la membrana y bolsa hermética resellable con zona de rotulación
- Tamaño de poro: 0.2 μm y 0.45 μm
- También hay discos disponibles
Especificaciones
Protein blotting | |
Nitrocellulose |